Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide cyclopentanecarboxylique

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

OR18358-100G
APOSOR18358-100GEA 84.1 EUR InStock
APOSOR18358-100G
Acide cyclopentanecarboxylique
Acide cyclopentanecarboxylique


Formule: C₆H₁₀O₂
MW: 114,14 g/mol
Point d'ébullition: 213…216 °C
Point de fusion: 44319 °C
Densité: 1.053 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 94 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001371
Numéro CAS: 3400-45-1
EINECS: 222-269-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité