Acide 2-aminonicotinique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR18366-1G
APOSOR18366-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR18366-1G
Acide 2-aminonicotinique 98%
Acide 2-aminonicotinique
Formule: C₆H₆N₂O₂
Point de fusion: 300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006318
Numéro CAS: 5345-47-1
EINECS: 226-296-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité