2-Cyclohexène-1-one 97+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR18379-100G
APOSOR18379-100GEA 111 EUR InStock
APOSOR18379-100G
2-Cyclohexène-1-one 97+%
2-Cyclohexène-1-one
Formule: C₆H₈O
MW: 96,13 g/mol
Point d'ébullition: 167…169 °C
Point de fusion: –53 °C
Densité: 0.993 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 56 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001577
Numéro CAS: 930-68-7
EINECS: 213-223-5
ONU: 2929
ADR: 6.1+3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité