2-Methoxy-6-methylbenzaldehyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR18418-1G
APOSOR18418-1GEA 105 EUR InStock
APOSOR18418-1G
2-Methoxy-6-methylbenzaldehyde 97%
2-Methoxy-6-methylbenzaldehyde
Formule: C₉H₁₀O₂
MW: 150,174 g/mol
Point de fusion: 38…40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08235006
Numéro CAS: 54884-55-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité