Cyclopropyl phenyl sulphide
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Cyclopropyl(phenyl)sulphane
OR18541-1G
APOSOR18541-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR18541-1G
Cyclopropyl phenyl sulphide
Cyclopropyl phenyl sulphide
Formule: C₉H₁₀S
MW: 150,24 g/mol
Point d'ébullition: 62…63 °C/1mmHg
Densité: 1.045 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009684
Numéro CAS: 14633-54-6
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité