1-{[(tert-Butoxy)carbonyl]amino}-4-hydroxycyclohexane-1-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR18581-500MG
APOSOR18581-500MGEA 303 EUR InStock
APOSOR18581-500MG
1-{[(tert-Butoxy)carbonyl]amino}-4-hydroxycyclohexane-1-carboxylic acid
1-{[(tert-Butoxy)carbonyl]amino}-4-hydroxycyclohexane-1-carboxylic acid
Formule: C₁₂H₂₁NO₅
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD02683153
Numéro CAS: 369403-08-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité