5-tert-Butoxycarbonylamino-2-chloro-isonicotinic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Amino-2-chloroisonicotinic acid, 5-BOC protected
OR18623-1G
APOSOR18623-1GEA 197 EUR InStock
APOSOR18623-1G
5-tert-Butoxycarbonylamino-2-chloro-isonicotinic acid
5-tert-Butoxycarbonylamino-2-chloro-isonicotinic acid
Formule: C₁₁H₁₃ClN₂O₄
MW: 272,69 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09258838
Numéro CAS: 171178-46-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité