Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Bromothiazole-4-carbaldehyde

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

OR1863-1G
APOSOR1863-1GEA 35 EUR InStock
APOSOR1863-1G
2-Bromothiazole-4-carbaldehyde
2-Bromothiazole-4-carbaldehyde


Formule: C₄H₂BrNOS
Point de fusion: 128…131 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04115726
Numéro CAS: 5198-80-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité