Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Acide 2-amino-5-bromonicotinique 95%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

OR1871-1G OR1871-5G
APOSOR1871-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR1871-1G APOSOR1871-5G
Acide 2-amino-5-bromonicotinique 95%
Acide 2-amino-5-bromonicotinique


Formule: C₆H₅BrN₂O₂
Point de fusion: 217…220 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01860227
Numéro CAS: 52833-94-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité