Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Aminothiazole 97%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

OR1880-1KG
APOSOR1880-1KGEA 162 EUR InStock
APOSOR1880-1KG
2-Aminothiazole 97%
2-Aminothiazole


Formule: C₃H₄N₂S
Point d'ébullition: 117 °C/15mmHg
Point de fusion: 88…93 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005325
Numéro CAS: 96-50-4
EINECS: 202-511-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité