(2-Carboxyethyl)triphenylphosphonium bromide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR18825-25G
APOSOR18825-25GEA 71.2 EUR InStock
APOSOR18825-25G
(2-Carboxyethyl)triphenylphosphonium bromide 97%
(2-Carboxyethyl)triphenylphosphonium bromide
Formule: C₂₁H₂₀BrO₂P
MW: 415,2601 g/mol
Point de fusion: 198 °C
Point d'éclair: >230 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00031698
Numéro CAS: 51114-94-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité