3-Chloro-4-formylpyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Chloroisonicotinaldehyde, 3-Chloro-4-pyridinecarboxaldehyde, 3-Chloropyridine-4-carboxaldehyde
OR18827-25G
APOSOR18827-25GEA 120 EUR InStock
APOSOR18827-25G
3-Chloro-4-formylpyridine
3-Chloro-4-formylpyridine
Formule: C₆H₄ClNO
MW: 141,56 g/mol
Point de fusion: 58…62 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06200712
Numéro CAS: 72990-37-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité