(R)-2-Acetoxy-2-phenylacetic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR18839-100G
APOSOR18839-100GEA 75.7 EUR InStock
APOSOR18839-100G
(R)-2-Acetoxy-2-phenylacetic acid 98%
(R)-2-Acetoxy-2-phenylacetic acid
Formule: C₁₀H₁₀O₄
Point de fusion: 97…99 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004249
Numéro CAS: 51019-43-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité