Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 6-méthoxy-2-pyridinecarboxylique 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

OR1914-10G
APOSOR1914-10GEA 94.5 EUR InStock
APOSOR1914-10G
Acide 6-méthoxy-2-pyridinecarboxylique 98%
Acide 6-méthoxy-2-pyridinecarboxylique


Formule: C₇H₇NO₃
Point de fusion: 130…134 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06800962
Numéro CAS: 26893-73-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité