Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Isobutyrylcyclohexan-1-one 97%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(2-Methylpropionyl)-1-oxocyclohexane, 2-Isobutyrylcyclohexanone, 2-(2-Methylpropanoyl)cyclohexan-1-one

OR19543-5G
APOSOR19543-5GEA 56.7 EUR InStock
APOSOR19543-5G
2-Isobutyrylcyclohexan-1-one 97%
2-Isobutyrylcyclohexan-1-one


Formule: C₁₀H₁₆O₂
MW: 168,233 g/mol
Point d'ébullition: 63…64 °C
Point de fusion: 38 °C
Densité: 1.0076 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 104.4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00466185
Numéro CAS: 39207-65-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité