Methyl-2-{[(4-methoxybenzyl)amino]methyl}benzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR200007-1G
APOSOR200007-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR200007-1G
Methyl-2-{[(4-methoxybenzyl)amino]methyl}benzoate
Methyl-2-{[(4-methoxybenzyl)amino]methyl}benzoate
Formule: C₁₇H₁₉NO₃
MW: 285,35 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13790489
Numéro CAS: 1157652-59-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité