Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Methyl-3-[(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)methyl]benzoate

Fournisseur: Apollo Scientific

OR200009-1G
APOSOR200009-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR200009-1G
Methyl-3-[(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)methyl]benzoate
Methyl-3-[(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)methyl]benzoate


Formule: C₁₇H₁₃NO₄
MW: 295,3 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06353849
Numéro CAS: 781632-38-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité