4-Nitro-1,3-benzoxazol-2(3H)-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Nitrobenzo[d]oxazol-2(3H)-one
OR200021-1G
APOSOR200021-1GEA 140 EUR InStock
APOSOR200021-1G
4-Nitro-1,3-benzoxazol-2(3H)-one
4-Nitro-1,3-benzoxazol-2(3H)-one
Formule: C₇H₄N₂O₄
MW: 180,12 g/mol
Point de fusion: 227…228 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00460557
Numéro CAS: 28955-71-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité