6,7-Dimethoxy-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Salsolidine HCl
OR200031-1G
APOSOR200031-1GEA 179 EUR InStock
APOSOR200031-1G
6,7-Dimethoxy-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
6,7-Dimethoxy-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₈ClNO₂
MW: 243,74 g/mol
Point de fusion: 189…192 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00050647
Numéro CAS: 63283-42-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité