N-Acetyl-DL-2-phenylglycine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR200032-1G
APOSOR200032-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR200032-1G
N-Acetyl-DL-2-phenylglycine
N-Acetyl-DL-2-phenylglycine
Formule: C₁₀H₁₁NO₃
Point de fusion: 179…199 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00055924
Numéro CAS: 15962-46-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité