Methyl-3-(pyrrolidin-1-ylmethyl)benzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR200036-1G
APOSOR200036-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR200036-1G
Methyl-3-(pyrrolidin-1-ylmethyl)benzoate
Methyl-3-(pyrrolidin-1-ylmethyl)benzoate
Formule: C₁₃H₁₇NO₂
MW: 219,29 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09909459
Numéro CAS: 321198-22-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité