4-Benzylmorpholine-2-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR200056-1G
APOSOR200056-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR200056-1G
4-Benzylmorpholine-2-carboxylic acid
4-Benzylmorpholine-2-carboxylic acid
Formule: C₁₂H₁₅NO₃
MW: 221,250 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06410628
Numéro CAS: 769087-80-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité