Chlorure de 2-éthylbenzoyle
Fournisseur: Apollo Scientific
OR200067-1G
APOSOR200067-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR200067-1G
Chlorure de 2-éthylbenzoyle
Chlorure de 2-éthylbenzoyle
Formule: C₉H₉ClO
MW: 168,62 g/mol
Point d'ébullition: 98…100 °C/15mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 76118-05-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité