1-(Methylsulphonyl)piperidin-4-ol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Hydroxy-1-(methylsulphonyl)piperidine
OR200068-1G
APOSOR200068-1GEA 236 EUR InStock
APOSOR200068-1G
1-(Methylsulphonyl)piperidin-4-ol
1-(Methylsulphonyl)piperidin-4-ol
Formule: C₆H₁₃NO₃S
MW: 179,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11044218
Numéro CAS: 141482-19-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité