2-Amino-4-phénylthiazole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR200076-1G
APOSOR200076-1GEA 43.5 EUR InStock
APOSOR200076-1G
2-Amino-4-phénylthiazole 97%
2-Amino-4-phenylthiazole
Formule: C₉H₈N₂S
MW: 176,24 g/mol
Point de fusion: 148…152 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039680
Numéro CAS: 2010-06-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité