5-Chlorothiophene-2-carbonyl chloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR200094-25G
APOSOR200094-25GEA 87.3 EUR InStock
APOSOR200094-25G
5-Chlorothiophene-2-carbonyl chloride 97%
5-Chlorothiophene-2-carbonyl chloride
Formule: C5H2Cl2OS
Point de fusion: 4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043886
Numéro CAS: 42518-98-9
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité