N-(2-Methoxyethyl)propylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR200127-1G
APOSOR200127-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR200127-1G
N-(2-Methoxyethyl)propylamine
N-(2-Methoxyethyl)propylamine
Formule: C₆H₁₅NO
MW: 117,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00144830
Numéro CAS: 43175-57-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité