Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,3,5,6-Tétrachloropyridine 98+%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

OR2045-5G OR2045-1G
APOSOR2045-5GEA 29 EUR InStock
APOSOR2045-5G APOSOR2045-1G
2,3,5,6-Tétrachloropyridine 98+%
2,3,5,6-Tétrachloropyridine


Formule: C₅HCl₄N
MW: 216,88 g/mol
Point d'ébullition: 250…252 °C
Point de fusion: 88…93 °C
Point d'éclair: 188 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00092428
Numéro CAS: 2402-79-1
EINECS: 219-283-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité