2-Bromo-N-(2,6-dimethylphenyl)propanamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR21004-100MG
APOSOR21004-100MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR21004-100MG
2-Bromo-N-(2,6-dimethylphenyl)propanamide
2-Bromo-N-(2,6-dimethylphenyl)propanamide
Formule: C₁₁H₁₄BrNO
Point de fusion: 163…165 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00224833
Numéro CAS: 41708-73-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité