6-Bromo-4-quinazolone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR2103-1G
APOSOR2103-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR2103-1G
6-Bromo-4-quinazolone
6-Bromo-4-quinazolone
Formule: C₈H₅BrN₂O
Point de fusion: 267…271 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01219541
Numéro CAS: 32084-59-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité