(4-Aminophényl)acétonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(4-Aminophenyl)acetonitrile, 4-Aminobenzyl cyanide
OR21111-1G
APOSOR21111-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR21111-1G
(4-Aminophényl)acétonitrile
(4-Aminophenyl)acetonitrile
Formule: C₈H₈N₂
MW: 132,17 g/mol
Point d'ébullition: 312 °C
Point de fusion: 45…48 °C
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007912
Numéro CAS: 3544-25-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité