2,3-Diméthyl-7-nitroindole 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,3-Dimethyl-7-nitro-1H-indole
OR2112-250MG
APOSOR2112-250MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR2112-250MG
2,3-Diméthyl-7-nitroindole 95+%
2,3-Diméthyl-7-nitroindole
Formule: C₁₀H₁₀N₂O₂
MW: 190,2 g/mol
Point de fusion: 164…165 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00022710
Numéro CAS: 41018-86-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité