Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-(tert-Butyldimethylsilyloxy)phenylboronic acid 97%

Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(tert-Butyl dimethylsiloxy)phenyl boronic acid, 4-(tert-Butyldimethylsiloxy)phenyl boronic acid

OR2113-5G
APOSOR2113-5GEA 95.7 EUR InStock
APOSOR2113-5G
4-(tert-Butyldimethylsilyloxy)phenylboronic acid 97%
4-(tert-Butyldimethylsilyloxy)phenylboronic acid


Formule: C₁₂H₂₁BO₃Si
MW: 252,1900 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03093888
Numéro CAS: 159191-56-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité