2-Méthyl-4-quinoléinol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR21133-25G
APOSOR21133-25GEA 174 EUR InStock
APOSOR21133-25G
2-Méthyl-4-quinoléinol 98%
2-Méthyl-4-quinoléinol
Formule: C₁₀H₉NO
MW: 159,19 g/mol
Point de fusion: 234…236 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006758
Numéro CAS: 607-67-0
EINECS: 210-140-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité