α-Bromo-2,6-dichlorotoluène
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: alpha-Bromo-2,6-dichlorotoluene, 2,6-Dichlorobenzyl bromide
OR2114-5G
APOSOR2114-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR2114-5G
α-Bromo-2,6-dichlorotoluène
α-Bromo-2,6-dichlorotoluène
Formule: C₇H₅BrCl₂
MW: 239,93 g/mol
Point d'ébullition: 135 °C/9.75mmHg
Point de fusion: 54…57 °C
Point d'éclair: >112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000577
Numéro CAS: 20443-98-5
EINECS: 243-827-4
ONU: 3261
ADR: 8,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité