Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(2-Cyanophenyl)piperidine

Fournisseur: Apollo Scientific

OR21258-25G
APOSOR21258-25GEA 246 EUR InStock
APOSOR21258-25G
1-(2-Cyanophenyl)piperidine
1-(2-Cyanophenyl)piperidine


Formule: C₁₂H₁₄N₂
MW: 186,26 g/mol
Point d'ébullition: 122…125 °C/1mmHg
Point de fusion: 41…45 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049221
Numéro CAS: 72752-52-4
EINECS: 427-330-1
ONU: 3077
ADR: 9+EHS,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité