2,6-Dibromo-4-cyclohexylaniline
Fournisseur: Apollo Scientific
OR21303-1G
APOSOR21303-1GEA 87 EUR InStock
APOSOR21303-1G
2,6-Dibromo-4-cyclohexylaniline
2,6-Dibromo-4-cyclohexylaniline
Formule: C₁₂H₁₅Br₂N
MW: 333,07 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 175135-11-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité