6-Chloro-4-nitro-o-cresol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Chloro-6-methyl-4-nitrophenol
OR21328-1G
APOSOR21328-1GEA 325 EUR InStock
APOSOR21328-1G
6-Chloro-4-nitro-o-cresol
6-Chloro-4-nitro-o-cresol
Formule: C₇H₆ClNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047740
Numéro CAS: 4102-84-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité