Chlorure de 2-méthyl-5-nitrobenzène-1-sulfonyle 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Nitrotoluene-2-sulphonyl chloride, 2-Methyl-5-nitrobenzene-1-sulphonyl chloride
OR21342-100G
APOSOR21342-100GEA 214 EUR InStock
APOSOR21342-100G
Chlorure de 2-méthyl-5-nitrobenzène-1-sulfonyle 97%
Chlorure de 2-méthyl-5-nitrobenzène-1-sulfonyle
Formule: C₇H₆ClNO₄S
MW: 235,65 g/mol
Point d'ébullition: 135…137 °C/0.7mmHg
Point de fusion: 41…46 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051695
Numéro CAS: 121-02-8
EINECS: 204-444-8
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité