3-Amino-4-bromo-5-methylisoxazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-bromo-5-methylisoxazol-3-amine
OR21353-1G
APOSOR21353-1GEA 50.9 EUR InStock
APOSOR21353-1G
3-Amino-4-bromo-5-methylisoxazole
3-Amino-4-bromo-5-methylisoxazole
Formule: C₄H₅BrN₂O
MW: 177,02 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052553
Numéro CAS: 5819-40-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité