3-(4-Bromothien-2-yl)-1-(4-chlorophenyl)prop-2-en-1-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Bromo-2-[3-(4-chlorophenyl)-3-oxoprop-1-en-1-yl]thiophene, 1-[(4-Bromothien-2-yl)acryloyl]-4-chlorobenzene
OR21376-250MG
APOSOR21376-250MGEA 116 EUR InStock
APOSOR21376-250MG
3-(4-Bromothien-2-yl)-1-(4-chlorophenyl)prop-2-en-1-one
3-(4-Bromothien-2-yl)-1-(4-chlorophenyl)prop-2-en-1-one
Formule: C₁₃H₈BrClOS
MW: 327,624 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00117349
Numéro CAS: 219689-82-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité