2-Chloro-N-(4-chloro-2-methylphenyl)acetamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: N1-(4-Chloro-2-methylphenyl)-2-chloroacetamide
OR21445-1G
APOSOR21445-1GEA 212 EUR InStock
APOSOR21445-1G
2-Chloro-N-(4-chloro-2-methylphenyl)acetamide
2-Chloro-N-(4-chloro-2-methylphenyl)acetamide
Formule: C₉H₉Cl₂NO
MW: 218,08 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00018906
Numéro CAS: 62593-77-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité