5-Bromo-3,4-dimethylbenzene-1,2-diamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Bromo-3,4-dimethylphenylene-1,2-diamine, 6-Bromo-3,4-diamino-o-xylene
OR21478-250MG
APOSOR21478-250MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR21478-250MG
5-Bromo-3,4-dimethylbenzene-1,2-diamine
5-Bromo-3,4-dimethylbenzene-1,2-diamine
Formule: C₈H₁₁BrN₂
MW: 215,09 g/mol
Point de fusion: 87…88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052696
Numéro CAS: 107100-16-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité