3-(Chlorosulphonyl)benzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR21680-5G
APOSOR21680-5GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR21680-5G
3-(Chlorosulphonyl)benzoic acid
3-(Chlorosulphonyl)benzoic acid
Formule: C₇H₅ClO₄S
Point de fusion: 128…133 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00024877
Numéro CAS: 4025-64-3
EINECS: 223-692-8
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité