Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,5-Dimethylfurfural

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4,5-Dimethyl-2-furaldehyde

OR21730-1G
APOSOR21730-1GEA 235 EUR InStock
APOSOR21730-1G
4,5-Dimethylfurfural
4,5-Dimethylfurfural


Formule: C₇H₈O₂
MW: 124,14 g/mol
Point d'ébullition: 98…100 °C/12mmHg
Densité: 1.016 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 66 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00085030
Numéro CAS: 52480-43-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité