4-Methoxy-7-methylindane-5-carbonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR21831-1G
APOSOR21831-1GEA 72.5 EUR InStock
APOSOR21831-1G
4-Methoxy-7-methylindane-5-carbonitrile
4-Methoxy-7-methylindane-5-carbonitrile
Formule: C₁₂H₁₃NO
MW: 187,238 g/mol
Point de fusion: 70…72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173681
Numéro CAS: 175136-10-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité