4-[(3,4-Dichlorobenzyl)oxy]benzaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-((3,4-Dichlorobenzyl)oxy)benzaldehyde
OR21848-1G
APOSOR21848-1GEA 33.5 EUR InStock
APOSOR21848-1G
4-[(3,4-Dichlorobenzyl)oxy]benzaldehyde
4-[(3,4-Dichlorobenzyl)oxy]benzaldehyde
Formule: C₁₄H₁₀Cl₂O₂
MW: 281,1340 g/mol
Point de fusion: 92…93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173652
Numéro CAS: 66742-56-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité