N'-Hydroxypyridine-4-carboximidamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: N-Hydroxyisonicotinimidamide, 4-Pyridylamidoxime, Pyridine-4-amidoxime, N'-Hydroxy-4-pyridinecarboximidamide
OR21874-1G
APOSOR21874-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR21874-1G
N'-Hydroxypyridine-4-carboximidamide
N'-Hydroxypyridine-4-carboximidamide
Formule: C₆H₇N₃O
MW: 137,142 g/mol
Point de fusion: 193…195 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00125873
Numéro CAS: 1594-57-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité