Acide 6-iodo-m-toluique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR2196-5G
APOSOR2196-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR2196-5G
Acide 6-iodo-m-toluique
Acide 6-iodo-m-toluique
Formule: C₈H₇IO₂
MW: 262,05 g/mol
Point de fusion: 122…124 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00079765
Numéro CAS: 52548-14-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité