2'-(Allyloxy)-6'-hydroxyacetophenone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR22017-250MG
APOSOR22017-250MGEA 116 EUR InStock
APOSOR22017-250MG
2'-(Allyloxy)-6'-hydroxyacetophenone
2'-(Allyloxy)-6'-hydroxyacetophenone
Formule: C₁₁H₁₂O₃
Point de fusion: 45.5…46.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 23226-84-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité